Learn More
Bromuro bromuro Solución estándar, 0,25M, Solstice
Código de producto. 15614780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15614780 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15614780 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 350071L
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Volumétrica, 0,25 M de Br2 (0,5 N)
Los productos de titulación de alta calidad de Solstice cubren todo el flujo de trabajo de titulación e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromide bromate Standard Solution
CAS 7758-02-3, 7758-01-2, 7732-18-5
Cantidad 1 L
Fórmula molecular BrK
Número MDL MFCD00011358
Número UN NONH for all modes of transport
Clave InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[Br-]
Nombre IUPAC bromuro de potasio
Peso molecular (g/mol) 119.00
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.25M
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromide bromate Standard Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate