Learn More
N-óxido de bromhexina, Mikromol™
Código de producto. 17999804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17999804 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17999804 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0065.09
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de bromhexina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromhexine N-Oxide
CAS 2724689-57-8
Nombres de analitos o componentes Bromhexine N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H20 Br2 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Bromhexine N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20Br2N2O/c1-18(19,12-5-3-2-4-6-12)9-10-7-11(15)8-13(16)14(10)17/h7-8,12H,2-6,9,17H2,1H3
SMILES C[N+]([O-])(Cc1cc(Br)cc(Br)c1N)C2CCCCC2
Nombre IUPAC Óxido de N-[(2-amino-3,5-dibromofenil)metil]-N-metilciclohexanamina
Peso molecular (g/mol) 392.13
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.9942 g/mol