Learn More
Clorhidrato de bromexina, TRC
Código de producto. 30138742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138742 5 g 5 g
30008982 50 g 50 g
17999564 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138742 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6786005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-75-6
Fórmula molecular C14 H20 Br2 N2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 412.59
Sinónimo Benzenemethanamine, 2-amino-3,5-dibromo-N-cyclohexyl-N-methyl-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, 2-amino-3,5-dibromo-N-cyclohexyl-N-methyl-, monohydrochloride (9CI), Toluene-α,2-diamine, 3,5-dibromo-Nα-cyclohexyl-Nα-methyl-, monohydrochloride (8CI), 2-Amino-3,5-dibromo-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine monohydrochloride, Auxit, Bisolvon, Bisolvon hydrochloride, Bromhexine chloride, Bromhexine hydrochloride, Bromhexine monohydrochloride, Cyclohexylmethyl(2-amino-3,5-dibromobenzyl)ammonium chloride, N-Cyclohexyl-N-methyl-(2-amino-3,5-dibromobenzyl)ammonium chloride, N-Cyclohexyl-N-methyl-N-(2-amino-3,5-dibromobenzyl)ammonium chloride, Nα-Cyclohexyl-Nα-methyl-3,5-dibromotoluene-α,2-diamine hydrochloride, Ophtosol, Quentan
Nombre IUPAC 2,4-dibromo-6-[[ciclohexil(metil)amino]metil]anilina; Cloruro
SMILES Cl.CN(Cc1cc(Br)cc(Br)c1N)C2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromhexine hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20Br2N2.ClH/c1-18(12-5-3-2-4-6-12)9-10-7-11(15)8-13(16)14(10)17;/h7-8,12H,2-6,9,17H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.976
Porcentaje de pureza >95%