Learn More
Clorhidrato de bromhexina, LoGiCal
Código de producto. 30458572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458572 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458572 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0065.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromhexine hydrochloride
CAS 611-75-6
Nombres de analitos o componentes Bromhexine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H20 Br2 N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenemethanamine, 2-amino-3,5-dibromo-N-cyclohexyl-N-methyl-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, 2-amino-3,5-dibromo-N-cyclohexyl-N-methyl-, monohydrochloride (9CI), 2-Amino-3,5-dibromo-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine monohydrochloride, Auxit, Bisolvon, Bisolvon hydrochloride, Bromhexine chloride, Bromhexine hydrochloride, Bromhexine monohydrochloride, Cyclohexylmethyl(2-amino-3,5-dibromobenzyl)ammonium chloride, N-Cyclohexyl-N-methyl-(2-amino-3,5-dibromobenzyl)ammonium chloride, N-Cyclohexyl-N-methyl-N-(2-amino-3,5-dibromobenzyl)ammonium chloride, Ophtosol, Quentan, Toluene-alpha,2-diamine, 3,5-dibromo-Nalpha-cyclohexyl-Nalpha-methyl-, monohydrochloride (8CI), Nalpha-Cyclohexyl-Nalpha-methyl-3,5-dibromotoluene-alpha,2-diamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20Br2N2.ClH/c1-18(12-5-3-2-4-6-12)9-10-7-11(15)8-13(16)14(10)17;/h7-8,12H,2-6,9,17H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CN(Cc1cc(Br)cc(Br)c1N)C2CCCCC2
Nombre IUPAC 2,4-dibromo-6-[[ciclohexil(metil)amino]metil]anilina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 412.59
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.976 g/mol