Learn More
Bromfenaco Sesquihidrato Sódico, TRC
Código de producto. 30137981
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137981 10 mg 10 miligramos
17910635 250 mg 250 miligramos
17914175 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137981 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67855010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120638-55-3
Fórmula molecular 2C15H11BrNO3.2Na.3H2O
Peso molecular (g/mol) 766.34
Sinónimo Benzeneacetic acid, 2-amino-3-(4-bromobenzoyl)-, sodium salt, hydrate (2:2:3), Benzeneacetic acid, 2-amino-3-(4-bromobenzoyl)-, monosodium salt, hydrate (2:3) (9CI)
Nombre IUPAC disodio; 2-[2-amino-3-(4-bromobenzoil)fenilaceto; trihidrato
SMILES O.O.O.[Na+].[Na+].Nc1c(CC(=O)[O-])cccc1C(=O)c2ccc(Br)cc2.Nc3c(CC(=O)[O-])cccc3C(=O)c4ccc(Br)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromfenac Sodium Sesquihydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C15H12BrNO3.2Na.3H2O/c2*16-11-6-4-9(5-7-11)15(20)12-3-1-2-10(14(12)17)8-13(18)19;;;;;/h2*1-7H,8,17H2,(H,18,19);;;3*1H2/q;;2*+1;;;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 763.9957
Porcentaje de pureza >95%