Learn More
bromfenaco sódico sesquihidrato, Mikromol™
Descripción
Bromfenaco sódico sesquihidrato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromfenac Sodium Sesquihydrate |
| CAS | 120638-55-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Bromfenac Sodium Sesquihydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | 2 C15 H11 Br N O3 . 2 Na . 3 H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Bromfenac Sodium Sesquihydrate, Benzeneacetic acid, 2-amino-3-(4-bromobenzoyl)-, sodium salt, hydrate (2:2:3), Benzeneacetic acid, 2-amino-3-(4-bromobenzoyl)-, monosodium salt, hydrate (2:3) (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C15H12BrNO3.2Na.3H2O/c2*16-11-6-4-9(5-7-11)15(20)12-3-1-2-10(14(12)17)8-13(18)19;;;;;/h2*1-7H,8,17H2,(H,18,19);;;3*1H2/q;;2*+1;;;/p-2 |
| SMILES | O.O.O.[Na+].[Na+].Nc1c(CC(=O)[O-])cccc1C(=O)c2ccc(Br)cc2.Nc3c(CC(=O)[O-])cccc3C(=O)c4ccc(Br)cc4 |
| Nombre IUPAC | disodio;2-[2-amino-3-(4-bromobenzoil)fenil]acetato;trihidrato |
| Mostrar más |