Learn More
Éster metílico de bromfenaco, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromfenac Methyl Ester |
| CAS | 2445168-29-4 |
| Fórmula molecular | C16 H14 Br N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Bromfenac Methyl Ester, Benzeneacetic acid, 2-amino-3-(4-bromobenzoyl)-, methyl ester (ACI), Methyl 2-amino-3-(4-bromobenzoyl)benzeneacetate (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14BrNO3/c1-21-14(19)9-11-3-2-4-13(15(11)18)16(20)10-5-7-12(17)8-6-10/h2-8H,9,18H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)Cc1cccc(C(=O)c2ccc(Br)cc2)c1N |
| Nombre IUPAC | 2-[2-amino-3-(4-bromobenzoil)fenil]acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 348.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.0157 |