Learn More
Éster metílico de bromfenaco, Mikromol™
Código de producto. 30050519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050519 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050519 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3532.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster metílico de bromfenaco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromfenac Methyl Ester
CAS 2445168-29-4
Nombres de analitos o componentes Bromfenac Methyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H14 Br N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Bromfenac Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14BrNO3/c1-21-14(19)9-11-3-2-4-13(15(11)18)16(20)10-5-7-12(17)8-6-10/h2-8H,9,18H2,1H3
SMILES COC(=O)Cc1cccc(C(=O)c2ccc(Br)cc2)c1N
Nombre IUPAC 2-[2-amino-3-(4-bromobenzoil)fenil]acetato de metilo
Peso molecular (g/mol) 348.19
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.0157 g/mol