Learn More
Éster etílico de bromfenaco, Mikromol™
Descripción
Éster etílico de bromfenaco
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromfenac Ethyl Ester |
| CAS | 102414-22-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Bromfenac Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C17 H16 Br N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Bromfenac Ethyl Ester, 2-Amino-3-(4-bromobenzoyl)benzeneacetic acid ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16BrNO3/c1-2-22-15(20)10-12-4-3-5-14(16(12)19)17(21)11-6-8-13(18)9-7-11/h3-9H,2,10,19H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)Cc1cccc(C(=O)c2ccc(Br)cc2)c1N |
| Nombre IUPAC | 2-[2-amino-3-(4-bromobenzoil)fenil]acetato de etilo |
| Mostrar más |