Learn More
Brometalina, TRC
Código de producto. 30012072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012072 10 mg 10 miligramos
30010437 100 mg 100 miligramos
30011051 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012072 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB63333010MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63333-35-7
Fórmula molecular C14 H7 Br3 F3 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 577.93
Sinónimo N-Methyl-2,4-dinitro-N-(2,4,6-tribromophenyl)-6-(trifluoromethyl)benzenamine, Bromethalin, EL 614, Rampage, Rampage (rodenticide)
Nombre IUPAC N-metil-2,4-dinitro-N-(2,4,6-tribromofenil)-6-(trifluorometil)anilina
SMILES CN(c1c(Br)cc(Br)cc1Br)c2c(cc(cc2C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromethalin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H7Br3F3N3O4/c1-21(13-9(16)2-6(15)3-10(13)17)12-8(14(18,19)20)4-7(22(24)25)5-11(12)23(26)27/h2-5H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 574.7939
Porcentaje de pureza >95%