Learn More
Bromelina, procedente de tallo, 1200 GDU/g, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10780092 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10780092 100 g 100 g
10572194 25 g 25 g
10165753 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10780092 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 402831000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37189-34-7
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37189-34-7
Número MDL MFCD00081423
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromelain
Nombre de nota Pure
Color Marrón a crema
pH 3 to 5
Residuos de ignición 5% max. ()
Pérdida por secado 5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 1395
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol,chloroform,,ether
Porcentaje de pureza De 2,4 a 3 FIP U/mg
Grado Extra puro
Concentration or Composition (by Analyte or Components) De 2,4 a 3 FIP U/mg
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromelain
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.