Learn More
Bromelina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11398749 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398749 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11398749 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210114290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1580.00€
    1502.55€ / 500 g
    Ahorro 77.45€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
CAS: 9001-00-7
CAS 9001-00-7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromelain
Color Moreno a blanco-amarillo
Cantidad 500 g
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromelain
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromelain