Learn More
Clorhidrato de brombuterol, TRC
Código de producto. 30011165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011165 500 mg 500 miligramos
30010586 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30011165 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB678535500MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21912-49-2
Fórmula molecular C12 H18 Br2 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 402.55
Sinónimo Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dibromo-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, monohydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, 4-amino-3,5-dibromo-α-[(tert-butylamino)methyl]-, monohydrochloride (8CI), 4-Amino-3,5-dibromo-α-[(tert-butylamino)methyl]benzyl alcohol hydrochloride
Nombre IUPAC 1-(4-amino-3,5-dibromofenilo)-2-(tert-butilamino)etanol; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Br)c(N)c(Br)c1
Specifications
Nombre del producto químico o material Brombuterol hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18Br2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.9553
Porcentaje de pureza >95%