Learn More
Clorhidrato de brombuterol-d9, TRC
Código de producto. 30343252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30343252 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30343252 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6785371MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Brombuterol-d9 hydrochloride
CAS 1353867-94-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 2H9 H9 Br2 N2 O . Cl H
Cantidad 1 mg
Sinónimo 1-(4-Amino-3,5-dibromophenyl)-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]ethanol hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18Br2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Br)c(N)c(Br)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 1-(4-amino-3,5-dibromofenil)-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propan-2-il]amino]etanol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 411.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.0118
Porcentaje de pureza >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.