Learn More
Clorhidrato de brombuterol-d9, TRC
Código de producto. 30342846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30342846 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30342846 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67853710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brombuterol-d9 hydrochloride
CAS 1353867-94-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 2H9 H9 Br2 N2 O . Cl H
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1-(4-Amino-3,5-dibromophenyl)-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]ethanol hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18Br2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Br)c(N)c(Br)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 1-(4-amino-3,5-dibromofenil)-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propan-2-il]amino]etanol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 411.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.0118
Porcentaje de pureza >95