Learn More
Clorhidrato de bromazina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30463490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30463490 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463490 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0640.0001
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromazine Hydrochloride
CAS 1808-12-4
Nombres de analitos o componentes Bromazine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H20 Br N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Dimenhydrinate Imp. H (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. C (EP), Diphenhydramine Imp. C (EP), 2-[(RS)-(4-Bromophenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, 4-Bromodiphenhydramine Hydrochloride, Bromazine Hydrochloride, Dimenhydrinate Imp. H (EP) as Hydrochloride, Diphenhydramine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Dimenhydrinate Impurity H as Hydrochloride, Diphenhydramine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Diphenhydramine Impurity C as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20BrNO.ClH/c1-19(2)12-13-20-17(14-6-4-3-5-7-14)15-8-10-16(18)11-9-15;/h3-11,17H,12-13H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Single Solution
SMILES Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccc(Br)cc2
Nombre IUPAC 2-[(4-bromofenil)-fenilmetoxi]-N,N-dimetiletanamina;clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 370.71
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.0495 g/mol