Learn More
Bromazepam EP Impureza A, Mikromol™
Código de producto. 30052687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052687 25 mg 25 miligramos
17931406 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052687 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0064.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Bromazepam EP Impureza A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Amino-5-bromophenyl)-(pyridin-2-yl)methanone
CAS 1563-56-0
Nombres de analitos o componentes (2-Amino-5-bromophenyl)-(pyridin-2-yl)methanone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H9 Br N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2-Amino-5-bromophenyl)-(pyridin-2-yl)methanone, Bromazepam Imp. A (EP), Bromazepam Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9BrN2O/c13-8-4-5-10(14)9(7-8)12(16)11-3-1-2-6-15-11/h1-7H,14H2
SMILES Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccn2
Nombre IUPAC (2-amino-5-bromofenil)-piridin-2-ilmetanona
Peso molecular (g/mol) 277.12
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.9898 g/mol