Learn More
Ácido bromanílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromanilic Acid |
| CAS | 4370-59-6 |
| Fórmula molecular | C6H2Br2O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2,5-Dibromo-3,6-dihydroxy-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-Dibromo-3,6-dihydroxy-p-benzoquinone, 2,5-Dibromo-3,6-dihydroxyquinone, 2,5-Dihydroxy-3,6-dibromo-1,4-benzoquinone, NSC 36928 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H2Br2O4/c7-1-3(9)5(11)2(8)6(12)4(1)10/h9,12H |
| SMILES | OC1=C(Br)C(=O)C(=C(Br)C1=O)O |
| Nombre IUPAC | 2,5-dibromo-3,6-dihidroxiciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 297.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.832 |