Learn More
Ácido bromamínico, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Bromaminic acid |
| Punto de fusión | ∽280°C (decomposition) |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 100 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.19 |
| Porcentaje de pureza | ≥90% |