Learn More
Ácido bromamínico, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15464787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15464787 25 g 25 g
15474787 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32110.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 116-81-4 | C14H7BrNNaO5S | 404.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116-81-4
Fórmula molecular C14H7BrNNaO5S
Peso molecular (g/mol) 404.17
Número MDL MFCD00035694
Clave InChI TXMRAEGWZZVGIH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo bromaminic acid, bromamine acid, 1-amino-4-bromo-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonic acid, alizarine cyanol grey g, unii-sbz7fun4bk, 1-amino-4-bromoanthraquinone-2-sulphonic acid, 1-amino-4-bromoanthraquinone-2-sulfonic acid, sbz7fun4bk, 1-amino-4-bromo-9,10-dioxo-9,10-dihydro-anthracene-2-sulfonic acid, 2-anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-bromo-9,10-dihydro-9,10-dioxo
PubChem CID 22628
Nombre IUPAC ácido 1-amino-4-bromo-9,10-dioxoantraceno-2-sulfónico
SMILES [Na+].NC1=C(C=C(Br)C2=C1C(=O)C1=CC=CC=C1C2=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromaminic acid
Punto de fusión ∽280°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.19
Porcentaje de pureza ≥90%