Learn More
Bromadiolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromadiolone |
| CAS | 28772-56-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C30 H23 Br O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Coumarin, 3-[α-[p-(p-bromophenyl)-β-hydroxyphenethyl]benzyl]-4-hydroxy- (8CI), 3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, Bromadiolone, Hemus AB, Maki, Ratonil, Roban |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H23BrO4/c31-23-16-14-20(15-17-23)19-10-12-22(13-11-19)26(32)18-25(21-6-2-1-3-7-21)28-29(33)24-8-4-5-9-27(24)35-30(28)34/h1-17,25-26,32-33H,18H2 |
| SMILES | OC(CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3)c4ccc(cc4)c5ccc(Br)cc5 |
| Nombre IUPAC | 3-[3-[4-(4-bromofenil)fenil]-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxicromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 527.41 |
| Mostrar más |