Learn More
Brolitene, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Brolitene |
| CAS | 6961-46-2 |
| Fórmula molecular | C11H13NO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N-(2-Hydroxyethyl)-3-phenyl-2-propenamide, Idrocilamide, LCB 29, N-(2-Hydroxyethyl)cinnamamide, N-(2-Hydroxyethyl)cinnamide, NSC 44979, NSC 58207, NSC 63229, Srilane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO2/c13-9-8-12-11(14)7-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,13H,8-9H2,(H,12,14)/b7-6+ |
| SMILES | OCCNC(=O)\C=C\c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (E)-N-(2-hidroxietil)-3-fenilprop-2-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 191.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.0946 |