Learn More
Broflanilido, TRC
Código de producto. 17994695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17994695 50 mg 50 miligramos
17964965 25 mg 25 miligramos
17963145 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994695 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67757050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1207727-04-5
Fórmula molecular C25 H14 Br F11 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 663.28
Sinónimo 3-(Benzoylmethylamino)-N-[2-bromo-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-6-(trifluoromethyl)phenyl]-2-fluorobenzamide, 2-Fluoro-3-(N-methylbenzamido)-N-[2-bromo-4-(heptafluoroisopropyl)-6-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide, 3-[Benzoyl(methyl)amino]-N-[2-bromo-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-6-(trifluoromethyl)phenyl]-2-fluoro-benzamide, Broflanilide, N-[2-Bromo-4-(perfluoropropan-2-yl)-6-(trifluoromethyl)phenyl]-2-fluoro-3-(N-methylbenzamido)benzamide
Nombre IUPAC 3-[benzoil(metil)amino]-N-[2-bromo-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropano-2-il)-6-(trifluorometilfenil]-2-fluorobenzamida
SMILES CN(C(=O)c1ccccc1)c2cccc(C(=O)Nc3c(Br)cc(cc3C(F)(F)F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)c2F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Broflanilide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H14BrF11N2O2/c1-39(21(41)12-6-3-2-4-7-12)17-9-5-8-14(18(17)27)20(40)38-19-15(23(29,30)31)10-13(11-16(19)26)22(28,24(32,33)34)25(35,36)37/h2-11H,1H3,(H,38,40)
Formula Weight (peso de la fórmula) 662.0063