Learn More
broflanilida-desmetil, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Broflanilide-desmethyl |
| CAS | 1207977-84-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Broflanilide-desmethyl |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C24 H12 Br F11 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 3-(Benzoylamino)-N-[2-bromo-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-6-(trifluoromethyl)phenyl]-2-fluorobenzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H12BrF11N2O2/c25-15-10-12(21(27,23(31,32)33)24(34,35)36)9-14(22(28,29)30)18(15)38-20(40)13-7-4-8-16(17(13)26)37-19(39)11-5-2-1-3-6-11/h1-10H,(H,37,39)(H,38,40) |
| SMILES | Fc1c(NC(=O)c2ccccc2)cccc1C(=O)Nc3c(Br)cc(cc3C(F)(F)F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 3-benzamido-N-[2-bromo-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-il)-6-(trifluorometil)fenil]-2-fluorobenzamida |
| Mostrar más |