Learn More
Broflanilida 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327519 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327519 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10668000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Broflanilide
CAS 1207727-04-5
Nombres de analitos o componentes Broflanilide
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C25 H14 Br F11 N2 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-(Benzoylmethylamino)-N-[2-bromo-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-6-(trifluoromethyl)phenyl]-2-fluorobenzamide, 2-Fluoro-3-(N-methylbenzamido)-N-[2-bromo-4-(heptafluoroisopropyl)-6-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide, 3-[Benzoyl(methyl)amino]-N-[2-bromo-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-6-(trifluoromethyl)phenyl]-2-fluoro-benzamide, Broflanilide, N-[2-Bromo-4-(perfluoropropan-2-yl)-6-(trifluoromethyl)phenyl]-2-fluoro-3-(N-methylbenzamido)benzamide
Fórmula InChI InChI=1S/C25H14BrF11N2O2/c1-39(21(41)12-6-3-2-4-7-12)17-9-5-8-14(18(17)27)20(40)38-19-15(23(29,30)31)10-13(11-16(19)26)22(28,24(32,33)34)25(35,36)37/h2-11H,1H3,(H,38,40)
SMILES CN(C(=O)c1ccccc1)c2cccc(C(=O)Nc3c(Br)cc(cc3C(F)(F)F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)c2F
Nombre IUPAC 3-[benzoil(metil)amino]-N-[2-bromo-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]-6-(trifluorometil)fenil]-2-fluoro-benzamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 663.28
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 662.0063 g/mol