Learn More
Brofaromine, MedChemExpress
Código de producto. 16455658
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16455658 10 mg 10 miligramos
16418357 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16455658 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13339
MedChemExpress Brofaromine (CGP 11305A) is a monoamine oxidase (MAO) inhibitor with IC50 of 0.2 μM for MAO-A.
Brofaromine (CGP 11305A) is a monoamine oxidase (MAO) inhibitor with IC50 of 0.2 μM for MAO-A.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brofaromine
CAS 63638-91-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H16BrNO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo CGP 11305A
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (805.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=CC(OC)=CC2=C1OC(C3CCNCC3)=C2
Peso molecular (g/mol) 310.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.19
Porcentaje de pureza 98.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation