Learn More
Brodimoprima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Brodimoprim |
| CAS | 56518-41-3 |
| Fórmula molecular | C13 H15 Br N4 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[(4-bromo-3,5-dimethoxyphenyl)methyl]-, 5-[(4-Bromo-3,5-dimethoxyphenyl)methyl]-2,4-pyrimidinediamine, Brodimoprim, Hyprim, Ro 10-5970, Ro 105970, Unitrim |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15BrN4O2/c1-19-9-4-7(5-10(20-2)11(9)14)3-8-6-17-13(16)18-12(8)15/h4-6H,3H2,1-2H3,(H4,15,16,17,18) |
| SMILES | COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1Br |
| Nombre IUPAC | 5-[(4-bromo-3,5-dimetoxifenil)metil]pirimidina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 339.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.0378 |