Learn More
Brodimoprim-d6, TRC
Código de producto. 30339996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30339996 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30339996 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6781021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Brodimoprim-d6
CAS 1346599-93-6
Fórmula molecular C13H9D6BrN4O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo 5-[(4-Bromo-3,5-(dimethoxy-d6)phenyl)methyl]-2,4-pyrimidinediamine, 5-(4-Bromo-3,5-(dimethoxy-d6)benzyl)-2,4-pyrimidinediamine, Hyprim-d6, Ro 10-5970-d6, Ro 105970-d6, Unitrim-d6
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15BrN4O2/c1-19-9-4-7(5-10(20-2)11(9)14)3-8-6-17-13(16)18-12(8)15/h4-6H,3H2,1-2H3,(H4,15,16,17,18)/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(CC2=CNC(=N)NC2=N)cc(OC([2H])([2H])[2H])c1Br
Nombre IUPAC 5-[[4-bromo-3,5-bis(trideuteriometoxi)fenil]metil]-1H-pirimidina-2,4-diimina
Peso molecular (g/mol) 345.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.0755
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.