Learn More
Brodimoprim-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Brodimoprim-d6 |
| CAS | 1346599-93-6 |
| Fórmula molecular | C13H9D6BrN4O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-[(4-Bromo-3,5-(dimethoxy-d6)phenyl)methyl]-2,4-pyrimidinediamine, 5-(4-Bromo-3,5-(dimethoxy-d6)benzyl)-2,4-pyrimidinediamine, Hyprim-d6, Ro 10-5970-d6, Ro 105970-d6, Unitrim-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15BrN4O2/c1-19-9-4-7(5-10(20-2)11(9)14)3-8-6-17-13(16)18-12(8)15/h4-6H,3H2,1-2H3,(H4,15,16,17,18)/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(CC2=CNC(=N)NC2=N)cc(OC([2H])([2H])[2H])c1Br |
| Nombre IUPAC | 5-[[4-bromo-3,5-bis(trideuteriometoxi)fenil]metil]-1H-pirimidina-2,4-diimina |
| Peso molecular (g/mol) | 345.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.0755 |