Learn More
Brodifacoum, TRC
Código de producto. 30040496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040496 10 mg 10 miligramos
30003207 250 mg 250 miligramos
30010847 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040496 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67790010MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56073-10-0
Fórmula molecular C31 H23 Br O3
Peso molecular (g/mol) 523.42
Sinónimo 3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, BFC, Brodifacoum, Brodimat, Brodimax Forte Pasta, Klerat, Klerat Block, Talon, Talon (rodenticide), Volid, WBA 8119
Nombre IUPAC 3-[3-[4-(4-bromofenil)fenilo]-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-il]-4-hidroxicromeno-2-una
SMILES OC1=C(C2CC(Cc3ccccc23)c4ccc(cc4)c5ccc(Br)cc5)C(=O)Oc6ccccc16
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brodifacoum
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H23BrO3/c32-24-15-13-20(14-16-24)19-9-11-21(12-10-19)23-17-22-5-1-2-6-25(22)27(18-23)29-30(33)26-7-3-4-8-28(26)35-31(29)34/h1-16,23,27,33H,17-18H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 522.0831
Porcentaje de pureza >95%