Learn More
Clorhidrato de brocresina, LoGiCal
Código de producto. 30459682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30459682 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30459682 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1839.00
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Clorhidrato de brocresina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brocresine Hydrochloride
CAS 91468-63-2
Nombres de analitos o componentes Brocresine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H8 Br N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Phenol, 5-[(aminooxy)methyl]-2-bromo-, hydrochloride (1:1), Benzyloxyamine, 4-bromo-3-hydroxy-, hydrochloride (7 CI)
Fórmula InChI InChI=1 S/C7H8BrNO2.ClH/c8-6-2-1-5(4-11-9)3-7(6)10;/h1-3,10 H,4,9H2;1 H
SMILES Cl.NOCc1ccc(Br)c(O)c1
Nombre IUPAC 5-(aminooximetil)-2-bromofenol;clorhidrato
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 254.51
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.9505 g/mol