Learn More
Sal sódica de brobactam, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Brobactam Sodium Salt |
| CAS | 73335-78-1 |
| Fórmula molecular | C8H9BrNNaO3S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2S,5R,6R)-6-Bromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Sodium Salt, Sulbactam EP Impurity D Sodium Salt, [2S-(2α,5α,6β)]-6-Bromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Sodium Salt, 6β-Bromopenicillanic Acid Sodium Salt, BRL 25214 Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10BrNO3S.Na/c1-8(2)4(7(12)13)10-5(11)3(9)6(10)14-8;/h3-4,6H,1-2H3,(H,12,13);/q;+1/p-1/t3-,4+,6-;/m1./s1 |
| SMILES | [H][C@]12N([C@@H](C(O[Na])=O)C(C)(C)S2)C([C@H]1Br)=O |
| Nombre IUPAC | sodio;(2S,5R,6R)-6-bromo-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 302.12 |