Learn More
Usbeck™ Cuchara con espátula de acero inoxidable de base ancha
Código de producto. 10147391
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
180 mm
210 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10147391 210 mm cada uno
10620483 120 mm cada uno
10483101 180 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10147391 Proveedor Usbeck™ N.º de proveedor 3334
Edge
Mezcle y transfiera sustancias fácilmente.La cuchara con espátula de acero inoxidable de base ancha Usbeck™ es ideal para la mezcla y la transferencia de sustancias.
  • Acero inoxidable
  • Ancho de cuchara de 29 mm
Especificaciones
Tipo de producto Espátula de cuchara
Anchura (métrico) 30 mm
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 210 mm