Learn More
BRL 54443, MedChemExpress
Código de producto. 16485558
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485558 10 mg 10 miligramos
16461727 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16485558 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13221
MedChemExpress BRL 54443 is a potent 5-HT1E/1F receptor agonist (Ki values are 1.1 nM and 0.7 nM respectively); displays > 30-fold selectivity over other 5-HT and dopamine receptors.
BRL 54443 is a potent 5-HT1E/1F receptor agonist (Ki values are 1.1 nM and 0.7 nM respectively)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BRL 54443
CAS 57477-39-1
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H18N2O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (434.20 mM)
SMILES OC1=CC2=C(NC=C2C3CCN(C)CC3)C=C1
Peso molecular (g/mol) 230.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.31
Porcentaje de pureza 99.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation