Learn More
Tocris Bioscience™ BRL 50481
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18093962
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
18093962 50 mg 50 miligramos
18024942 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 18093962
Marca: Tocris Bioscience™ 2237/50
Selective PDE7 inhibitor
Selective, substrate-competitive inhibitor of phosphodiesterase (PDE) 7 (Ki = 180 nM). Displays > 200-fold selectivity over PDE1B, PDE1C, PDE2, PDE3, PDE4A4 and PDE5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 433695-36-4
Fórmula molecular C9H12N2O4S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BRL 50481
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.26
Pureza >99%
Peso molecular 244.265