Learn More
R&D Systems™ BRL 44408 maleate
Descripción
BRL 44408 maleate is a selective α2A-adrenoceptor antagonist (Ki = 1.7 nM and 144.5 nM at α2A and α2B-adrenergic receptors respectively). Increases hippocampal noradrenalin release following systemic administration.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BRL 44408 maleate |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.37 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 331.372 |