Learn More
Tocris Bioscience™ BRL 37344, sodium salt
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18085362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18085362 50 mg 50 miligramos
18064582 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18085362 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0948/50
β3 agonist
Potent and selective β3 adrenoceptor agonist (Ki values are 287, 1750 and 1120 nM for β3, β1 and β2 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127299-93-8
Fórmula molecular C19H21ClNNaO4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BRL 37344, sodium salt
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.82
Pureza >98%
Peso molecular 385.82