Learn More
Tocris Bioscience™ BRL 37344, sodium salt
Código de producto. 18064582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18064582 10 mg 10 miligramos
18085362 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18064582 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0948/10
β3 agonist
Potent and selective β3 adrenoceptor agonist (Ki values are 287, 1750 and 1120 nM for β3, β1 and β2 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127299-93-8
Fórmula molecular C19H21ClNNaO4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BRL 37344, sodium salt
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.82
Pureza >98%
Peso molecular 385.82