Learn More
BRL-15572 dihydrochloride, MedChemExpress
Descripción
BRL-15572 dihydrochloride is a selective antagonist of h5-HT1D, displays high affinity for h5-HT1D receptors. BRL-15572 dihydrochloride could be useful pharmacological agents to characterise 5-HT1D receptor mediated responses.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BRL-15572 dihydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 193611-72-2 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H29Cl3N2O |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (520.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (4.17 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | OC(CN1CCN(C2=CC(Cl)=CC=C2)CC1)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.[H]Cl.[H]Cl |
| Mostrar más |