Learn More
Brivudine, MedChemExpress
Código de producto. 16451917
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
16451917 50 mg 50 miligramos
16471086 200 mg 200 miligramos
16423376 25 mg 25 miligramos
16426236 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16451917
Marca: Medchem Express HY13578
MedChemExpress Brivudine is a thymidine analogue with antiviral activity, indicated for the early treatment of acute herpes zoster.
Brivudine is a thymidine analogue with antiviral activity, indicated for the early treatment of acute herpes zoster.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brivudine
Forma física Solid
CAS 69304-47-8
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H13BrN2O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo Bromovinyldeoxyuridine BVDU
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (600.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(NC(C(/C=C/Br)=C2)=O)=O)O1)O
Peso molecular (g/mol) 333.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.14