Learn More
(E)-5-(2-Bromovinil)-2 '-desoxiuridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387449 50 mg 50 miligramos
15443797 250 mg 250 miligramos
11397449 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11387449 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27853.MF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.70€
    53.65€ / 50 miligramos
    Ahorro 6.05€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 69304-47-8 | C11H13BrN2O5 | 333.14 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69304-47-8
Fórmula molecular C11H13BrN2O5
Peso molecular (g/mol) 333.14
Número MDL MFCD00058585
Clave InChI ODZBBRURCPAEIQ-PIXDULNESA-N
Sinónimo brivudine, bvdu, brivudin, helpin, e-5-2-bromovinyl-2'-deoxyuridine, bromovinyldeoxyuridine, zostex, brivudine inn, brivudinum inn-latin, brivudina inn-spanish
PubChem CID 446727
Nombre IUPAC 5-[(E)-2-bromoetenil]-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(\C=C\Br)C(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-deoxyuridine
Punto de fusión ∽165°C (decomposition)
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad Soluble in water and methanol.
Rotación óptica +10° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.14
Porcentaje de pureza 98%