Learn More
Brivudina (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Brivudine |
| CAS | 69304-47-8 |
| Fórmula molecular | C11H13BrN2O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-deoxyuridine, (E)-5-(2-Bromovinyl)deoxyuridine, (E)-5-O-(2-bromoethenyl)-2'-deoxyuridine, 5-[(1E)-2-Bromoethenyl]-2'-deoxyuridine, 5-[(E)-2-Bromoethenyl]-2'-deoxyuridine, BVDU, Brivudin, Brivudine, Bromovinyldeoxyuridine, Helpin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13BrN2O5/c12-2-1-6-4-14(11(18)13-10(6)17)9-3-7(16)8(5-15)19-9/h1-2,4,7-9,15-16H,3,5H2,(H,13,17,18)/b2-1+/t7-,8+,9+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(\C=C\Br)C(=O)NC2=O |
| Nombre IUPAC | 5-[(E)-2-bromoetenil]-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 333.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.0008 |