Learn More
Compuesto relacionado con brivaracetam D (~85:15 dr), TRC
Código de producto. 30371308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30371308 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30371308 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE94539025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (AlphaS,4R)-Alpha-Ethyl-2-oxo-4-propyl-1-pyrrolidineacetic Acid
CAS 943986-67-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C11 H19 N O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo (aS,4R)-a-Ethyl-2-oxo-4-propyl-1-pyrrolidineacetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H19NO3/c1-3-5-8-6-10(13)12(7-8)9(4-2)11(14)15/h8-9H,3-7H2,1-2H3,(H,14,15)/t8-,9+/m1/s1
SMILES CCC[C@H]1CN([C@@H](CC)C(=O)O)C(=O)C1
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[(4R)-2-oxo-4-propil-pirrolidin-1-il]butanoico
Peso molecular (g/mol) 213.273
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.1365
Porcentaje de pureza >95