Learn More
Brivaracetam, Mikromol™
Descripción
Brivaracetam
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Brivaracetam |
| CAS | 357336-20-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Brivaracetam |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H20 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-Pyrrolidineacetamide, alpha-ethyl-2-oxo-4-propyl-, (alphaS,4R)-, (alphaS,4R)-alpha-Ethyl-2-oxo-4-propyl-1-pyrrolidineacetamide, Brivaracetam, Briviact, UCB 34714 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H20N2O2/c1-3-5-8-6-10(14)13(7-8)9(4-2)11(12)15/h8-9H,3-7H2,1-2H3,(H2,12,15)/t8-,9+/m1/s1 |
| SMILES | CCC[C@H]1CN([C@@H](CC)C(=O)N)C(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[(4R)-2-oxo-4-propilpirrolidin-1-il]butanamida |
| Mostrar más |