Learn More
Tocris Bioscience™ Brivaracetam
Código de producto. 18084352
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
18084352 10 mg 10 miligramos
18075002 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 18084352
Marca: Tocris Bioscience™ 7271/10
SV2A ligand; antiepileptic
Brivaracetam is an antiepileptic compound that is a ligand for synaptic vesicle glycoprotein 2A (SV2A; Kd = 50 nM for human SV2A in vitro). Brivaracetam displays selectivity for SV2A at 10 μM, against a panel of 55 receptors, enzymes, ion channels and transporters. In mice, Brivaracetam protects against clonic audiogenic seizures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (αS,4R)-α-Ethyl-2-oxo-4-propyl-1-pyrrolidineacetamide
CAS 357336-20-0
Cantidad 10 mg
Objetivo Translocation, Exo/Endocytosis Products
Fórmula molecular C11H20N2O2
Pureza 0.98