Learn More
Brinzolamide, TRC
Código de producto. 30135771
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135771 50 mg 50 miligramos
30132895 25 mg 25 miligramos
30008673 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135771 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67760150MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138890-62-7
Fórmula molecular C12 H21 N3 O5 S3
Peso molecular (g/mol) 383.51
Sinónimo Brinzolamide, 2H-Thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide, 4-(ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-, 1,1-dioxide, (4R)-, 2H-Thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide, 4-(ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-, 1,1-dioxide, (R)-, AL 4862
Nombre IUPAC (4R)-4-(etilamino)-2-(3-metoxipropil)-1,1-dioxo-3,4-dihidrotieno[3,2-e]tiazina-6-sulfonamida
SMILES CCN[C@H]1CN(CCCOC)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brinzolamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21N3O5S3/c1-3-14-10-8-15(5-4-6-20-2)23(18,19)12-9(10)7-11(21-12)22(13,16)17/h7,10,14H,3-6,8H2,1-2H3,(H2,13,16,17)/t10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.0643