Learn More
Brinzolamida, Mikromol™
Código de producto. 17983866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17983866 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17983866 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1300.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Brinzolamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brinzolamide
CAS 138890-62-7
Nombres de analitos o componentes Brinzolamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H21 N3 O5 S3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (R)-4-(Ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide,, AL 4862, Brinzolamide, 2H-Thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide, 4-(ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-, 1,1-dioxide, (4R)-, 2H-Thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide, 4-(ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-, 1,1-dioxide, (R)-
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21N3O5S3/c1-3-14-10-8-15(5-4-6-20-2)23(18,19)12-9(10)7-11(21-12)22(13,16)17/h7,10,14H,3-6,8H2,1-2H3,(H2,13,16,17)/t10-/m0/s1
SMILES CCN[C@H]1CN(CCCOC)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC (4R)-4-(etilamino)-2-(3-metoxipropil)-1,1-dioxo-3,4-dihidrotieno[3,2-e]tiazina-6-sulfonamida
Peso molecular (g/mol) 383.51
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 383,0643 g/mol