Learn More
Cloruro de Brinzolamida, TRC
Código de producto. 30133202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133202 5 mg 5 miligramos
30004515 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133202 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6776005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150937-43-2
Fórmula molecular C12 H21 N3 O5 S3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 419.97
Sinónimo Brinzolamide Hydrochloride
Nombre IUPAC (4R)-4-(etilamino)-2-(3-metoxipropil)-1,1-dioxo-3,4-dihidrothieno[3,2-e]tiazina-6-sulfonamida; Cloruro
SMILES Cl.CCN[C@H]1CN(CCCOC)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brinzolamide Hydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21N3O5S3.ClH/c1-3-14-10-8-15(5-4-6-20-2)23(18,19)12-9(10)7-11(21-12)22(13,16)17;/h7,10,14H,3-6,8H2,1-2H3,(H2,13,16,17);1H/t10-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.041