Learn More
Brannan Hidrómetro brinómetro
Descripción
- rango de 0 a 100%
- 230 mm de largo y ajustado al 1% a 15,6 °C
- Fabricados en Reino Unido
- Se suministra en un tubo de plástico protector y resellable.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 |
| Tipo | Hidrómetro |
| Exactitud | ±1.0 |
| Incrementos | 0.1 |
| Longitud (métrico) | 23 cm |
| Incluye | Tubo protector de plástico |
| Puntos de calibración | Ajustado a 15,6 °C |
| Material | Vidrio de sosa |
| Tipo de lastre | Granalla de acero |