Learn More
Tartrato de brimonidina, Mikromol™
Código de producto. 18033790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18033790 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18033790 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1324.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Tartrato de brimonidina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brimonidine tartrate
CAS 70359-46-5
Nombres de analitos o componentes Brimonidine tartrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C11 H10 Br N5 . C4 H6 O6
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Brimonidine tartarate, Brimonidine D-tartrate, Brimonidine Tartrate, 5-Bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), 5-Bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), AGN 190342LF, Alphagan, Alphagan P, Brimonidine Purite, Brimonidine tartrate, Brominide tartrate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10BrN5.C4H6O6/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-4H,5-6H2,(H2,15,16,17);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
SMILES O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.Brc1c(ccc2nccnc12)N=C3NCCN3
Nombre IUPAC N-(5-bromoquinoxalin-6-il)imidazolidin-2-imina; ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico
Peso molecular (g/mol) 442.22
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 441,0284 g/mol